Learn More
3-Amino-3-oxo-propansäurephenylmethylester, TRC
Artikelnummer. 30311447
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311447 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311447 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA612225250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-3-oxo-propanoic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 1042348-44-6
Summenformel C11 H15 N5 O5
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H15N5O5/c1-11(20)6(18)4(2-17)21-9(11)16-3-13-5-7(16)14-10(12)15-8(5)19/h3-4,6,9,17-18,20H,2H2,1H3,(H3,12,14,15,19)/t4-,6?,9-,11?/m1/s1
SMILES CC1(O)C(O)[C@@H](CO)O[C@H]1n2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23
IUPAC-Name 2-Amino-9-[(2R,5R)-3,4-diHydroxy-5-(Hydroxymethyl)-3-Methyloxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 297.267
Formelmasse 297.107