Learn More
3-Amino-3-(p-Chlorphenyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10718851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10718851 1 g Glasflasche 1 Gramm
10031821 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10718851 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334330010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19947-39-8
Summenformel C9H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.64
MDL-Nummer MFCD00126370
InChI-Schlüssel BXGDBHAMTMMNTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, 3-p-chlorophenyl-dl-beta-alanine, 3-amino-3-4-chloro-phenyl-propionic acid, dl-beta-p-chlorophenyl alanine, 3-amino-3-p-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4-chlorophenyl-propionic acid, dl-beta-4-chlorophenyl alanine, rac-3-amino-3-4-chlorophenyl propionic acid, dl-3-amino-3-4'-chlorophenyl propionic acid
PubChem CID 344176
IUPAC-Name 3-Amino-3-(4-chlorphenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(CC(=O)O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-3-(p-chlorophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 243°C to 245°C
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4CH(NH2)CH2CO2H
Menge 1 g
Formelmasse 199.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver