Learn More
3-Amino-3-Phenyl-1-Propanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10199512 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10199512 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
11945281 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10199512 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 292935000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14593-04-5 | C9H13NO | 151.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14593-04-5
Summenformel C9H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 151.21
MDL-Nummer MFCD00801124,MFCD01311768,MFCD01311791
InChI-Schlüssel SEQXIQNPMQTBGN-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-amino-3-phenyl-1-propanol, dl-beta-phenylalaninol, 3-amino-3-phenyl-propan-1-ol, 3-phenyl-dl-beta-alaninol, 1-propanol, 3-amino-3-phenyl, benzenepropanol, gamma-amino, 1-amino-3-hydroxyprop-1-yl benzene, dl--phenylalaninol, 3-amino-3-phenylpropanol, acmc-1c4c0
PubChem CID 203500
IUPAC-Name 3-Amino-3-Phenylpropan-1-ol
SMILES NC(CCO)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Schmelzpunkt 70.0°C to 77.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(NH2)CH2CH2OH
Menge 500 mg
Beilstein 13,IV,1919
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and chloroform
Formelmasse 151.21
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-3-phenyl-1-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.