Learn More
3-Amino-3 -Phenylpropionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309775
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309775 1 g 1 Gramm
11319775 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309775 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19801.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 614-19-7 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 614-19-7
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00008064,MFCD01076238
InChI-Schlüssel UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-3-amino-3-phenylpropionic acid, dl-beta-phenylalanine, beta-phenyl-beta-alanine, 3-phenyl-dl-beta-alanine, h-dl-beta-phe-oh, benzenepropanoic acid, beta-amino, 3-amino-3-phenyl-propionic acid, 3a3ppa, beta-aminohydrocinnamic acid
PubChem CID 69189
ChEBI CHEBI:68528
IUPAC-Name 3-amino-3-phenylpropanoic acid
SMILES NC(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-3-phenylpropionic acid
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Beilstein 2803286
Menge 1 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 99%