Learn More
3-Amino-4-[(1-Benzyl-2-Methoxy-2 -oxoethyl)Amino]-4-Oxobutansäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10476862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10476862 10 g -
10555374 50 g 50 Gramm
10585855 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10476862 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB00761EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 25548-16-7
Summenformel C14H18N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 294.31
MDL-Nummer MFCD00176858
InChI-Schlüssel IAOZJIPTCAWIRG-UHFFFAOYNA-N
Synonym aminosweet, equal, tri-sweet, 3-amino-4-1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl amino-4-oxobutanoic acid, canderel, sweet dipeptide, aspartame usan:ban:inn, methyl alpha-aspartylphenylalaninate, phenylalanine,a-aspartyl-, 2-methyl ester, sanecta
PubChem CID 2242
SMILES COC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)NC(=O)C(N)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-[(1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-4-oxobutanoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
IUPAC-Name 3-Amino-3-[(1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)carbamoyl]propansäure
Formelmasse 294.31
Reinheit (%) 97%