Learn More
3-Amino-4-(2-fluorphenyl)-1-methyl-6-nitrochinolin-2(1H)-on, Mikromol™
Artikelnummer. 17903236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17903236 25 mg 25 Milligramm
17991296 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17903236 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0069.050025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-Amino-4-(2-fluorphenyl)-1-methyl-6-nitrochinolin-2(1H)-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one
CAS 2512213-47-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16H12FN3O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Flunitrazepam Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-19-13-7-6-9(20(22)23)8-11(13)14(15(18)16(19)21)10-4-2-3-5-12(10)17/h2-8H,18H2,1H3
SMILES CN1C(=O)C(=C(c2ccccc2F)c3cc(ccc13)[N+](=O)[O-])N
IUPAC-Name 3-Amino-4-(2-fluorphenyl)-1-methyl-6-nitrochinolin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 313.28
Menge 25 mg
Formelmasse 313.0863 g/mol