Learn More
3-Amino-4-(2-fluorphenyl)-1-methyl-6-nitrochinolin-2(1H)-on, Mikromol™
Beschreibung
3-Amino-4-(2-fluorphenyl)-1-methyl-6-nitrochinolin-2(1H)-on
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 2512213-47-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C16H12FN3O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Amino-4-(2-fluorophenyl)-1-methyl-6-nitroquinolin-2(1H)-one, Flunitrazepam Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-19-13-7-6-9(20(22)23)8-11(13)14(15(18)16(19)21)10-4-2-3-5-12(10)17/h2-8H,18H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)C(=C(c2ccccc2F)c3cc(ccc13)[N+](=O)[O-])N |
| IUPAC-Name | 3-Amino-4-(2-fluorphenyl)-1-methyl-6-nitrochinolin-2-on |
| Mehr anzeigen |