Learn More
3-Amino-4-brom-1H-indazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10189969 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10189969 1 g 1 Gramm
10833391 5 g -
2 options
Artikelnummer. 10189969
Marke: Thermo Scientific Acros 435790010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 914311-50-5
Summenformel C7H6BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 212.05
MDL-Nummer MFCD09909580
InChI-Schlüssel IXXXOIXGQFPLIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-bromo-1h-indazole, 4-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 4-bromo, 3-amino-4-bromoindazole, pubchem20681, acmc-209rbi, 4-bromo-1h-indazole-3-amine, 4-bromo-2h-indazol-3-ylamine, 4-bromo-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 11975123
IUPAC-Name 4-Brom-1H-Indazol-3-Amin
SMILES NC1=NNC2=CC=CC(Br)=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-bromo-1H-indazole
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 147°C to 152°C
Farbe Grau nach Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Formelmasse 212.05
Reinheit (%) ≥94.0%
Physikalische Form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Amino-4-bromo-1H-indazole
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.