Learn More
3-Amino-4-brom-1H-indazol, 95 %, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-4-bromo-1H-indazole |
| CAS Min. % | 94.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 148.0°C to 150.0°C |
| Farbe | Grau nach Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 94% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 212.05 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 3-Amino-4-bromo-1H-indazole
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.