Learn More
3-Amino-4-Brom-1H-Pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474483 25 g 25 Gramm
11454483 1 g 1 Gramm
11464483 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474483 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11012.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16461-94-2 | C3H4BrN3 | 161.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16461-94-2
Summenformel C3H4BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 161.99
MDL-Nummer MFCD00082728
InChI-Schlüssel OELYMZVJDKSMOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-bromopyrazole, 4-bromo-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo, 4-bromo-2h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromo-2h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromopyrazole-5-ylamine, 3-amino-4-bromo pound inverted question markpyrazole
PubChem CID 140079
IUPAC-Name 4-Brom-1H-pyrazol-5-amin
SMILES C1=NNC(=C1Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 134°C to 137°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 1617109
Formelmasse 161.99
Reinheit (%) 97%