Learn More
3-Amino-4-brom-5-phenylpyrazol, TRC
Artikelnummer. 30316234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316234 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316234 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6018351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-bromo-5-phenylpyrazole
CAS 2845-78-5
Summenformel C9 H8 Br N3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8BrN3/c10-7-8(12-13-9(7)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,11,12,13)
SMILES Nc1[nH]nc(c1Br)c2ccccc2
IUPAC-Name 4-Brom-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amin
Molekulargewicht (g/mol) 238.08
Formelmasse 236.9902