Learn More
3-Amino-4-Carbethoxypyrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10050580 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10050580 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10050580 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103310050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6994-25-8 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-carbethoxypyrazole
Namenshinweis 99%
CAS 6994-25-8
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 103.0°C to 107.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H9N3O2
MDL-Nummer MFCD00005238
Menge 5 g
Synonym ethyl 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-4-pyrazolecarboxylate, 3-amino-4-carbethoxypyrazole, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-4-ethoxycarbonylpyrazole, unii-9gy5ha1gaa, 3-amino-4-carbethoxypyrazol, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester
InChI-Schlüssel YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1)N
IUPAC-Name Ethyl-5-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 155.16
PubChem CID 81472
Formelmasse 155.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver