Learn More
3-Amino-4-chlor-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447077 250 mg 250 Milligramm
15427077 1 g 1 Gramm
15437077 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34143.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20925-60-4 | C7H6ClN3 | 167.596 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20925-60-4
Summenformel C7H6ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 167.596
MDL-Nummer MFCD00663139
InChI-Schlüssel QPLXQNVPEHUPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-chloro-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 4-chloro, 3-amino-4-chloroindazole, 4-chloro-1h-indazole-3-amine, 4-chloro-1h-indazol-3-ylamine, 3-amino4-chloroindazole, 4-chloro-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 313444
IUPAC-Name 4-Chlor-1H-Indazol-3-Amin
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=NN2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Schmelzpunkt 157°C to 159°C
Menge 250 mg
Formelmasse 167.6
Reinheit (%) 97%