Learn More
3-Amino-4-chlorbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30325905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325905 10 g 10 Gramm
30311559 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30325905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61774510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-chlorobenzoic Acid
CAS 2840-28-0
Summenformel C7H6ClNO2
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(ccc1Cl)C(=O)O
IUPAC-Name 3-Amino-4-Chlorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
Formelmasse 171.0087