Learn More
3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15419768 1 g 1 Gramm
15439768 250 mg 250 Milligramm
15429768 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15419768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63199.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 43024-15-3 | C5H9N3 | 111.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Amin-4-ethyl-1H-pyrazol wird als Zwischenprodukt für die chemische Forschung und Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43024-15-3
Summenformel C5H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 111.15
MDL-Nummer MFCD06797570
InChI-Schlüssel RDCODVKTTJWFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-ethylpyrazole, 3-amino-4-ethyl-1h-pyrazole, 4-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-ethyl pyrazole, 4-ethyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 4-ethyl
PubChem CID 11789157
IUPAC-Name 4-Ethyl-1H-Pyrazol-5-Amin
SMILES CCC1=C(N)NN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-ethyl-1H-pyrazole
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 111.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest