Learn More
3-Amino-4-hydroxybenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-4-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 1571-72-8 |
| Summenformel | C7 H7 N O3 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cc(ccc1O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-amino-4-hydroxybenzoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 153.14 |
| Formelmasse | 153.0426 |