Learn More
3-Amino-4-methoxy-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446607
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15446607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33750.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886362-07-8
Summenformel C8H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 163.18
MDL-Nummer MFCD08276946
InChI-Schlüssel JZAMRGWQDJMEJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-methoxy-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 4-methoxy, methoxyindazolamine, 4-methoxy-1h-indazole-3-amine, 4-methoxy-1h-indazole-3-ylamine, 4-methyloxy-1h-indazol-3-amine
PubChem CID 18526053
IUPAC-Name 4-Methoxy-1H-Indazol-3-Amin
SMILES COC1=C2C(N)=NNC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-methoxy-1H-indazole
Schmelzpunkt 115°C to 118°C
Menge 250 mg
Formelmasse 163.18
Reinheit (%) 97%