Learn More
3-Amino-4-Methylbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Amino-4-methylbenzoic acid, is a raw material used in synthesis. It is also used as an organic intermediate, Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Amino-4-methylbenzoesäure, ist ein Rohstoff, der bei der Synthese verwendet wird. Es wird auch als organisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil bei Normaltemperatur und Normaldruck.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-4-methylbenzoic acid |
| Schmelzpunkt | 164°C to 168°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2082449 |
| Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water. |
| Formelmasse | 151.16 |
| Reinheit (%) | 99% |