Learn More
3-Amino-4-methylbenzoesäure, Mikromol™
Beschreibung
3-Amino-4-methylbenzoesäure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-4-methylbenzoic Acid |
| CAS | 2458-12-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-Amino-4-methylbenzoic Acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H9 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-Amino-4-Methylbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.16 |
| Mehr anzeigen |