Learn More
3-Amino-4-methylbenzoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30134396
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134396 250 g 250 Gramm
30136929 100 g 100 Gramm
17990995 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134396 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA614090250G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2458-12-0
Summenformel C8 H9 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 151.16
Synonym Benzoic acid, 3-amino-4-methyl-, p-Toluic acid, 3-amino- (6CI,7CI,8CI), 3-Amino-4-methylbenzoic acid, 2-Toluidine-4-carboxylic acid, 4-Methyl-3-aminobenzoic acid, NSC 127033, NSC 597, 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
IUPAC-Name 3-amino-4-methylbenzoic acid
SMILES Cc1ccc(cc1N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-methylbenzoic Acid
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Formelmasse 151.0633