Learn More
3-Amino-4-Phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carbonsäure, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10163672 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10163672 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW03132DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS 849066-52-0
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H8F3NO2S
MDL-Nummer MFCD00115029
Menge 1 g
Synonym 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl
InChI-Schlüssel BPFFXVCOJJGNQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(SC(=C1C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
IUPAC-Name 3-Amino-4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 287.26
PubChem CID 2740235
Formelmasse 287.26
Reinheit (%) 95%