Learn More
3-Amino-4-pyrazolcarbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3776797 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10780861
Marke: Thermo Scientific Acros 166850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 16617-46-2 | C4H4N4 | 108.104 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16617-46-2
MDL-Nummer MFCD00005237
InChI-Schlüssel FFNKBQRKZRMYCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-pyrazolecarbonitrile, 3-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyanopyrazole, 3-aminopyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-4-cyanopyrazole, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino, 5-aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-1h-pyrazole, 4-cyano-5-aminopyrazole, 3-amino-4-cyano pyrazole
PubChem CID 85515
IUPAC-Name 5-Amino-1H-Pyrazol-4-Carbonitril
SMILES C1=NNC(=C1C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Farbe Braun-Orange bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H4N4
Menge 1 g
Beilstein 25, IV, 4323
Molekulargewicht (g/mol) 108.104
Formelmasse 108.1
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-4-pyrazolecarbonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.