Learn More
3-Amino-5-(4-Chlorphenyl)-1,2,4-Thiadiazol, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448575 250 mg 250 Milligramm
15476527 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448575 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33674.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89894-30-4
Summenformel C8H6ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 211.667
MDL-Nummer MFCD05865131
InChI-Schlüssel XVSZVIZTUWVCFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazol-3-amine, 1,2,4-thiadiazol-3-amine,5-4-chlorophenyl, acmc-20lrr1, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazole, 5-4-chlorophenyl-1,2,4-thiadiazole-3-ylamine
PubChem CID 2794757
IUPAC-Name 5-(4-chlorphenyl)-1,2,4-thiadiazol-3-amin
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NC(=NS2)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-(4-chlorophenyl)-1,2,4-thiadiazole
Menge 250 mg
Formelmasse 211.67
Reinheit (%) 96%