Learn More
3-Amino-5-brom-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15426167 1 g 1 Gramm
15436167 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33351.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 61272-71-7 | C7H6BrN3 | 212.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61272-71-7
Summenformel C7H6BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 212.05
MDL-Nummer MFCD03426696
InChI-Schlüssel OMPYFDJVSAMSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-bromo-1h-indazole, 3-amino-5-bromoindazole, 5-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 5-bromo, 5-bromo-1h-indazole-3-ylamine, pubchem18573, 3-amino-5-bromo-indazole, acmc-1b3h9, 5-bromo-1h-indazole-3-amine
PubChem CID 817910
IUPAC-Name 5-Brom-1H-Indazol-3-Amin
SMILES NC1=NNC2=CC=C(Br)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Schmelzpunkt 171°C to 174°C
Menge 1 g
Formelmasse 212.05
Reinheit (%) 97%