Learn More
3-Amino-5-brom-2-methoxypyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15400628
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15400628 5 g 5 Gramm
15410628 250 mg 250 Milligramm
15490618 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15400628 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H54299.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 884495-39-0 | Molecular Formula: C6H7BrN2O | Molecular Weight: 203.039 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Amin-5-brom-2-methoxypyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 884495-39-0
Summenformel C6H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 203.039
MDL-Nummer MFCD07368887
InChI-Schlüssel HJOOFLFWIISCAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-bromo-2-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinamine, 3-amino-5-bromopyridin-2-yl methyl ether, 5-bromo-2-methoxy-3-aminopyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-cyanopyridine, 5-bromo-2-methyloxy-3-pyridinamine, 3-pyridinamine,5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-pyridin-3-ylamine, pubchem17164, acmc-209qtg
PubChem CID 44754869
IUPAC-Name 5-Brom-2-Methoxypyridin-3-Amin
SMILES COC1=NC=C(C=C1N)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 203.04
Reinheit (%) 96%