Learn More
3-Amino-5-brompyridin-2-carbonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid |
| CAS | 870997-85-6 |
| Summenformel | C6H5BrN2O2 |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cc(Br)cnc1C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-Amino-5-Brompyridin-2-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.02 |
| Formelmasse | 215.9534 |