Learn More
3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479570 250 mg 250 Milligramm
11489570 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479570 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50880.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 326827-21-8 | C7H11N3 | 137.19 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 326827-21-8
Summenformel C7H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 137.19
MDL-Nummer MFCD08061045,MFCD11187387
InChI-Schlüssel DELFRVWPWUEOHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-cyclobutyl-1h-pyrazole, 3-cyclobutyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-cyclobutyl, 5-cyclobutyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-cyclobutyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-cyclobutyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-5-cyclobutyl-2h-pyrazole, acmc-20agky, 5-amino-3-cyclobutylpyrazole
PubChem CID 22176774
IUPAC-Name 5-Cyclobutyl-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES NC1=NNC(=C1)C1CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-cyclobutyl-1H-pyrazole
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 137.19
Reinheit (%) 97%