Learn More
3-Amino-5-iod-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15427167 5 g 5 Gramm
15437167 250 mg 250 Milligramm
15417167 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15427167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34227.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 88805-76-9 | C7H6IN3 | 259.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88805-76-9
Summenformel C7H6IN3
Molekulargewicht (g/mol) 259.05
MDL-Nummer MFCD09261138
InChI-Schlüssel GBUVSJWTWOWRSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-iodo-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine,5-iodo, 1h-indazol-3-amine, 5-iodo, 3-amino-5-iodoindazole, acmc-20f1u4, 5-iodo-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 20135868
IUPAC-Name 5-Iod-1H-Indazol-3-Amin
SMILES NC1=NNC2=CC=C(I)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Schmelzpunkt 177°C to 179°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 259.05
Reinheit (%) 97%