Learn More
3-Amino-5-isopropyl-1H-pyrazol Hydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437997 250 mg 250 Milligramm
15427997 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51110.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1347814-85-0
Summenformel C6H12ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 161.63
MDL-Nummer MFCD11111023
InChI-Schlüssel JHGOPXUCCFVTPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-isopropyl-1h-pyrazole hydrochloride, 5-isopropyl-1h-pyrazol-3-amine hydrochloride
PubChem CID 53400808
IUPAC-Name 5-Propan-2-yl-1H-Pyrazol-3-Amin;Hydrochlorid
SMILES Cl.CC(C)C1=CC(N)=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-isopropyl-1H-pyrazole hydrochloride
Menge 250 mg
Formelmasse 161.6