Learn More
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462288
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11462288 5 g 5 Gramm
11472288 25 g 25 Gramm
11482288 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15242.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 16691-43-3 | C2H4N4S | 116.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16691-43-3
Summenformel C2H4N4S
Molekulargewicht (g/mol) 116.14
MDL-Nummer MFCD00005231
InChI-Schlüssel WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
PubChem CID 2723869
SMILES NC1=NC(=S)NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 112404
IUPAC-Name 5-Amino-1,2-Dihydro-1,2,4-Triazol-3-Thion
Formelmasse 116.15
Reinheit (%) ≥98%