Learn More
3-Amino-5-(Methoxycarbonyl)benzenboronsäurehydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15440196
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15440196 250 mg 250 Milligramm
15430196 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52904.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380430-56-8
Summenformel C8H11BClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 231.439
MDL-Nummer MFCD04971992
InChI-Schlüssel NOMZZWSCDMMVAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-methoxycarbonylphenylboronic acid, hcl, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonylphenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonylphenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonylphenylboronic acid hcl, benzoicacid, 3-amino-5-borono-, 1-methyl ester, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenylboronic acid hcl, 3-azanyl-5-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16427084
IUPAC-Name (3-amino-5-methoxycarbonylphenyl)boronsäure;Hydrochlorid
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)OC)(O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 220°C to 226°C
Menge 250 mg
Formelmasse 231.44
Reinheit (%) 97%