Learn More
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424753
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11424753 25 g 25 Gramm
11414753 5 g 5 Gramm
11339519 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424753 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11642.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31230-17-8 | C4H7N3 | 97.121 g/mol
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole was employed as beta-sheet template to investigate its interaction with ferrocenoyl-dipeptides. It is also used in the synthesis of 4-aryl-3,7,7-trimethyl-2,4,6,7,8,9-hexahydropyrazolo[3,4-b]quinolin-5-ones. It can react with 4-Ethoxymethylene-2-phenyl-4H-oxazol-5-one to get N-(2-Methyl-7-oxo-4,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)-benzamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-5-Methyl-1H-Pyrazol wird als Beta-Faltblatt-Vorlage verwendet, um seine Interaktion mit Ferrocenoyldipeptiden zu untersuchen. Es wird auch bei der Synthese von 4-Aryl-3,7,7-Trimethyl-2,4,6,7,8,9-Hexahydropyrazolo[3,4-b]Chinolin-5-one verwendet. Es kann mit 4-Ethoxymethylen-2-Phenyl-4H-Oxazol-5-One reagieren, um N-(2-Methyl-7-Oxo-4,7-Dihydro-Pyrazolo[1,5-a]Pyrimidin-6-yl)-Benzamid zu erzeugen.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Bei -20 °C lagern. Unter trockenem Inertgas weit entfernt von Oxidationsmitteln und Luft aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31230-17-8
Summenformel C4H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 97.121
MDL-Nummer MFCD00075180
InChI-Schlüssel FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-methyl, 5-amino-3-methylpyrazole, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole, 5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-methylpyrazol-3-amine
PubChem CID 93146
IUPAC-Name 5-Methyl-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES CC1=CC(=NN1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 42°C to 47°C
Siedepunkt 212°C to 213°C (14 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 1904
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dichloromethane and Methanol.
Formelmasse 97.12
Reinheit (%) 97%