Learn More
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480613 5 g 5 Gramm
11470613 1 g 1 Gramm
11490613 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480613 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12701.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1572-10-7 | C9H9N3 | 159.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1572-10-7
Summenformel C9H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 159.192
MDL-Nummer MFCD00191749
InChI-Schlüssel PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 136655
IUPAC-Name 5-Phenyl-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 124°C to 128°C
Menge 5 g
Beilstein 4947
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 98%