Learn More
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420723
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11420723 1 g 1 Gramm
11430723 5 g 5 Gramm
11440723 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11420723
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12750.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 82560-12-1 | C7H13N3 | 139.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82560-12-1
Summenformel C7H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 139.20
MDL-Nummer MFCD00067987,MFCD00082631
InChI-Schlüssel ZHBXGHWSVIBUCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-tert-butylpyrazole, 3-tert-butyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-tert-butylpyrazole, 3-amino-5-tert-butyl-1h-pyrazole, 5-tert-butyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-t-butylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-1,1-dimethylethyl, 5-tert-butyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-tert-butyl-1h-pyrazole
PubChem CID 522787
IUPAC-Name 5-Tert-Butyl-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES CC(C)(C)C1=CC(N)=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Menge 1 g
Formelmasse 139.2
Reinheit (%) 98%