Learn More
3-Amino-5-(tert-Butyl)Thiophene-2-Carbotamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10572012
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10572012 1 g 1 Gramm
10364522 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572012 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. GK00992DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175137-04-9
Summenformel C9H14N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 198.28
MDL-Nummer MFCD00068165
InChI-Schlüssel MKHZJBZWKNDDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxamid, 2-thiophenecarboxamide,3-amino-5-1,1-dimethylethyl, 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboximidic acid, pubchem13396, maybridge1_003717, 3-amino-5-t-butyl thiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxamide, 5-tert-butyl-3-aminothiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-buty thiophene-2-carboxamide
PubChem CID 2735293
IUPAC-Name 3-Amino-5-tert-butylthiophen-2-carboxamid
SMILES CC(C)(C)C1=CC(N)=C(S1)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 198.29
Reinheit (%) 97%