Learn More
3-Amino-5-tert-butylisoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498947 25 g 25 Gramm
11488947 5 g -
11408957 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20567.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55809-36-4 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55809-36-4
Summenformel C7H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 140.186
MDL-Nummer MFCD00055620
InChI-Schlüssel GGXGVZJHUKEJHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-tert-butylisoxazole, 5-tert-butylisoxazol-3-amine, 3-amino-5-t-butylisoxazole, 5-tert-butyl isoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 5-1,1-dimethylethyl, 3-amino-5-tertbutylisoxazole, 5-tert-butyl-isoxazol-3-ylamine, 3-amino-5-tert-butyl isoxazole, 5-tert-butyl isoxazole-3-ylamine
PubChem CID 171473
IUPAC-Name 5-Tert-Butyl-1,2-Oxazol-3-Amin
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=NO1)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Schmelzpunkt 110°C to 113°C
Menge 25 g
Beilstein 1100990
Formelmasse 140.19
Reinheit (%) 97%