Learn More
3-Amino-6-brom-4-(2-pyridinyl)-2(1H)-chinolinon(> 90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one |
| CAS | 77616-97-8 |
| Summenformel | C14 H10 Br N3 O |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 3-Amino-6-bromo-4-(pyridin-2-yl)quinolin-2(1H)-one, Bromazepam Imp. D (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H10BrN3O/c15-8-4-5-10-9(7-8)12(13(16)14(19)18-10)11-3-1-2-6-17-11/h1-7H,16H2,(H,18,19) |
| SMILES | NC1=C(c2ccccn2)c3cc(Br)ccc3NC1=O |
| IUPAC-Name | 3-Amino-6-brom-4-pyridin-2-yl-1H-chinolin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 316.15 |
| Formelmasse | 315.0007 |