Learn More
3-Amino-9-ethylcarbazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11379769 25 g 25 Gramm
11389769 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11379769 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22529.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30 €
    70.65 € / 25 Gramm
    Sparen 7.65 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 132-32-1 | C14H14N2 | 210.28 g/mol
Peroxidase substrate for immunoblotting and immunohistochemical staining procedures
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132-32-1
Summenformel C14H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 210.28
MDL-Nummer MFCD00004964
InChI-Schlüssel OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-9-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazol-3-amine, 3-amino-n-ethylcarbazole, 9h-carbazol-3-amine, 9-ethyl, carbazole, 3-amino-9-ethyl, 9-ethylcarbazol-3-ylamine, unii-8q2bg27jbu, 9-ethylcarbazole-3-ylamine, 8q2bg27jbu, 9-ethyl-9h-carbazol-3-ylamine
PubChem CID 8588
IUPAC-Name 9-Ethylcarbazol-3-Amin
SMILES CCN1C2=C(C=C(C=C2)N)C3=CC=CC=C31
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-9-ethylcarbazole
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Formelmasse 210.28
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-9-ethylcarbazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Amino-9-ethylcarbazole