Learn More
3-Amino-9-ethylcarbazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026504
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11379769
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22529.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 132-32-1 | C14H14N2 | 210.28 g/mol
Peroxidase substrate for immunoblotting and immunohistochemical staining procedures
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132-32-1
Summenformel C14H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 210.28
MDL-Nummer MFCD00004964
InChI-Schlüssel OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-9-ethylcarbazole, 9-ethyl-9h-carbazol-3-amine, 3-amino-n-ethylcarbazole, 9h-carbazol-3-amine, 9-ethyl, carbazole, 3-amino-9-ethyl, 9-ethylcarbazol-3-ylamine, unii-8q2bg27jbu, 9-ethylcarbazole-3-ylamine, 8q2bg27jbu, 9-ethyl-9h-carbazol-3-ylamine
PubChem CID 8588
IUPAC-Name 9-Ethylcarbazol-3-Amin
SMILES CCN1C2=C(C=C(C=C2)N)C3=CC=CC=C31
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-9-ethylcarbazole
Schmelzpunkt 98°C to 100°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Formelmasse 210.28
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-9-ethylcarbazole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Amino-9-ethylcarbazole