Learn More
3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 28036-33-1 |
| Summenformel | C7H7N3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7N3/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h1-5H,8H2 |
| SMILES | Nc1cnc2ccccn12 |
| IUPAC-Name | -Imidazo[1,2-a]Pyridin-3-Amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 133.15 |
| Formelmasse | 133.064 |