Learn More
2-Ethyl-4-Methyl-1,3-Dioxolan, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10473775 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10473775 100 g Glasflasche 100 Gramm
10502761 5 g Glasflasche 5 Gramm
10104080 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10473775 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160771000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 99-03-6
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00007796
InChI-Schlüssel CKQHAYFOPRIUOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-aminoacetophenone, 1-3-aminophenyl ethanone, m-aminoacetophenone, 3-aminoacetophenone, 3-acetylaniline, m-acetylaniline, ethanone, 1-3-aminophenyl, 1-3-aminophenyl ethan-1-one, m-aminoacetylbenzene, acetophenone, 3'-amino
PubChem CID 7417
IUPAC-Name 1-(3-aminophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3';-Aminoacetophenone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4COCH3
Menge 100 g
Beilstein 14, 45
Merck Index 14, 413
Formelmasse 135.17