Learn More
3-Aminoadamantan-1-ol, Mikromol™
Beschreibung
3-Aminoadamantan-1-ol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Aminoadamantan-1-ol |
| CAS | 702-82-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-Aminoadamantan-1-ol |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H17 N O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, 3-amino-, 1-Adamantanol, 3-amino- (7CI,8CI), 3-Aminotricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol, (3-Hydroxyadamantan-1-yl)amine, 1-Amino-3-adamantanol, 1-Amino-3-hydroxyadamantane, 3-Amino-1-adamantanol, 3-Amino-1-hydroxyadamantane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H17NO/c11-9-2-7-1-8(3-9)5-10(12,4-7)6-9/h7-8,12H,1-6,11H2 |
| SMILES | NC12CC3CC(C1)CC(O)(C3)C2 |
| IUPAC-Name | 3-Aminoadamantan-1-ol |
| Mehr anzeigen |