Learn More
-Aminobenzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428227
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15428227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51773.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100524-07-0
Summenformel C7H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 151.169
MDL-Nummer MFCD08061150
InChI-Schlüssel OPGWBTKZYLRPRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminobenzamidoxime, 3-amino-benzamide oxime, 3-aminobenzamide oxime, 3-amino-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-3-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 3-amino-benzamideoxime, 3-aminophenylcarboxamide oxime, 3-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 3-amino-n/'-hydroxybenzenecarboximidamide, z-3-amino-n'-hydroxybenzamidine;3-amino-n-hydroxy-benzamidine;3-aminobenzamidoxime
PubChem CID 53395946
IUPAC-Name 3-Amino-N'-hydroxybenzolcarboximidamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=NO)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzamidoxime
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Menge 1 g
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 97%