Learn More
3-Aminobenzen-1-sulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10784013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
50 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10784013 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10123424 25 g Amber Glass Bottle 25 Gramm
10160652 50 g Amber Glass Bottle 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10784013 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01949DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 98-18-0
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
InChI-Schlüssel JPVKCHIPRSQDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym metanilamide, m-aminobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3-amino, m-sulfamoylaniline, 3-aminobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, m-amino, m-aminobenzenesulphonamide, metaniilamide, 3-aminosulfonylaniline, 3-amino-benzenesulfonamide
PubChem CID 7377
IUPAC-Name 3-Aminobenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzene-1-sulfonamide
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel NH2C6H4SO2NH2
Menge 1 g
Formelmasse 172.21
Reinheit (%) 97%