Learn More
3-Aminobenzenboronsäure Hemisulfat,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493457 1 g 1 Gramm
11403467 5 g 5 Gramm
11413467 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17240.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 66472-86-4 | C12H18B2N2O8S | 371.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66472-86-4
Summenformel C12H18B2N2O8S
Molekulargewicht (g/mol) 371.96
MDL-Nummer MFCD00013111
InChI-Schlüssel UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenyl boronic acid sulfate 2:1, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, 3-aminophenylboronic acid hemisulfate, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 3-aminophenylboronic acid hemisulphate, 4-aminophenylboronic acid hemisulfate, m-aminophenyl boronic acid, hemisulphate, boronic acid, 3-aminophenyl-, sulfate 2:1, 3-aminophenyl boronic acid; sulfuric acid, bis m-aminophenylboronic acid ; sulfuric acid
PubChem CID 16211139
IUPAC-Name (3-Aminophenyl)boronsäure;schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulfate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 8094151
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 185.98
Reinheit (%) ≥98%