Learn More
3-Aminobenzenboronsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493707 1 g 1 Gramm
11403717 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18189.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 206658-89-1 | C6H10BNO3 | 154.96 g/mol
It is employed as a reagent in the preparation of Suzuki-Miyaura cross-coupling, used for Gram-positive ant virulence drugs and inhibitors of Streptococcus agalactiae Stk1, regioisomer of Zaleplon (a sedative), amphiphilic random glycopolymer, which self-assemble to form nanoparticles, with potential as a glucose-sensitive matrix, chemomechanical polymer that expands and contracts in blood plasma with high glucose selectivity. Aminophenylboronic Acid is also used as a reagent in the preparation of nonbenzodiazepine hypnotic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reagenz bei der Vorbereitung der Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktion genutzt, verwendet für grampositive Antivirulenzmedikamente und Hemmer von Streptococcus agalactiae Stk1, Regioisomer von Zaleplon (ein Sedativum), amphiphiles Glycopolymer mit zufälliger Verteilung, das sich selbst zu Nanopartikeln zusammensetzt, mit Potenzial als Glucose-empfindliche Matrix, chemomechanisches Polymer, das sich im Blutplasma mit hoher Glucose-Selektivität expandiert und kontrahiert. Aminophenylboronsäure wird auch als Reagenz bei der Herstellung von Benzodiazepin-freien Hypnotika verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln, Luft, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206658-89-1
Summenformel C6H10BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 154.96
MDL-Nummer MFCD00149554
InChI-Schlüssel XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate
PubChem CID 14389423
IUPAC-Name (3-Aminophenyl)boronsäure;hydrat
SMILES O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzeneboronic acid monohydrate
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Menge 1 g
Beilstein 2936342
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO and methanol.
Formelmasse 154.96 (136.95 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%