Learn More
3-Aminobenzesulfonamid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464907 5 g 5 Gramm
11474907 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21857.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 98-18-0 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-18-0
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
MDL-Nummer MFCD00035781
InChI-Schlüssel JPVKCHIPRSQDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym metanilamide, m-aminobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 3-amino, m-sulfamoylaniline, 3-aminobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, m-amino, m-aminobenzenesulphonamide, metaniilamide, 3-aminosulfonylaniline, 3-amino-benzenesulfonamide
PubChem CID 7377
IUPAC-Name 3-Aminobenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 139°C to 142°C
Menge 5 g
Formelmasse 172.21
Reinheit (%) ≥97%