Learn More
3-Aminocoumarin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499830 2 g 2 Gramm
11368905 100 mg 100 Milligramm
11358905 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499830 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14031.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1635-31-0 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1635-31-0
Summenformel C9H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.16
MDL-Nummer MFCD00016965
InChI-Schlüssel QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminocoumarin, 3-amino-2h-chromen-2-one, 3-amino-2-benzopyrone, 3-amino-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin amine, coumarin monoamine, amino-chromen-2-one, 3-azanylchromen-2-one, acmc-1bous
PubChem CID 74217
IUPAC-Name 3-Aminochromen-2-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminocoumarin
Schmelzpunkt 135°C to 137°C
Menge 2 g
Beilstein 128033
Formelmasse 161.16
Reinheit (%) 97%