Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Aminocoumarin |
| CAS | 1635-31-0 |
| Schmelzpunkt | 135.0°C to 139.0°C |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C9H7NO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-aminocoumarin, 3-amino-2h-chromen-2-one, 3-amino-2-benzopyrone, 3-amino-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin amine, coumarin monoamine, amino-chromen-2-one, 3-azanylchromen-2-one, acmc-1bous |
| InChI-Schlüssel | QWZHDKGQKYEBKK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)N |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-Aminocoumarin
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke