Learn More
3-Aminoimidazo-[1,2-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424948 1 g 1 Gramm
15434948 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424948 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58726.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28036-33-1 | Molecular Formula: C7H7N3 | Molecular Weight: 133.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt bei der Herstellung von mutagenen Pyrolysaten.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich. (4.9 g/l) (25 °C)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28036-33-1
Summenformel C7H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 133.154
MDL-Nummer MFCD06660421
InChI-Schlüssel RTOFMMILZZGGNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridin-3-amine, 3-aminoimidazo 1,2-a pyridine, 3-amino-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-20an9p, imidazopyridinamine, imidazo 1,2-a pyridin-3-ylamine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-ylamine
PubChem CID 432221
IUPAC-Name -Imidazo[1,2-a]Pyridin-3-Amin
SMILES C1=CC2=NC=C(N2C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Schmelzpunkt 114°C to 126°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly Soluble in water. (4.9g/L) (25°C)
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 97%